Stampa…
4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC301015-1G PC301015-250MG
APOSPC301015-1GEA 524 EUR
APOSPC301015-1G APOSPC301015-250MG
4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
4-(6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Formula: C₁₄H₇BrFN₃
Peso molecolare: 316,128 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32066751
CAS Number: 2379918-56-4