Stampa…
(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC301001-100MG PC301001-250MG
APOSPC301001-100MGEA 0 EUR
APOSPC301001-100MG APOSPC301001-250MG
(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine
Formula: C₁₇H₁₈FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093547
CAS Number: 274674-23-6