Stampa…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC300998-1G PC300998-250MG
APOSPC300998-1GEA 452 EUR
APOSPC300998-1G APOSPC300998-250MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
Formula: C₁₅H₇ClF₃N₃
Peso molecolare: 321,684 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31630105
CAS Number: 151387-94-9