Stampa…
1-(4-Nitrophenyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
PC300991-1G PC300991-250MG
APOSPC300991-1GEA 430 EUR
APOSPC300991-1G APOSPC300991-250MG
1-(4-Nitrophenyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-(4-Nitrophenyl)-4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formula: C₁₆H₁₅F₃N₄O₂
Peso molecolare: 352,311 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31630107
CAS Number: 1294374-23-4