Stampa…
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300989-1G PC300989-250MG
APOSPC300989-1GEA 1020 EUR
APOSPC300989-1G APOSPC300989-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
Formula: C₁₀H₈F₃N₃O₂
Peso molecolare: 259,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04110840
CAS Number: 685120-14-3