Stampa…
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300986-1G PC300986-250MG
APOSPC300986-1GEA 434 EUR
APOSPC300986-1G APOSPC300986-250MG
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Peso molecolare: 337,093 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19704051
CAS Number: 1121051-30-6