Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC300981-1G
PC300981-5G
APOSPC300981-1GEA
34.8
EUR
APOSPC300981-1G
APOSPC300981-5G
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Formula:
C₉H₇F₂IO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24107026 CAS Number: 1541937-20-5 |