Stampa…
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300979-1G PC300979-5G
APOSPC300979-1GEA 87 EUR
APOSPC300979-1G APOSPC300979-5G
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204924
CAS Number: 651341-68-3