Stampa…
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300966-1G PC300966-5G
APOSPC300966-1GEA 417 EUR
APOSPC300966-1G APOSPC300966-5G
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇ClFNO
Peso molecolare: 211,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19310038
CAS Number: 1310141-83-3