Ethyl (4-fluorophenyl)(hydroxy)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300965-1G
PC300965-50MG
PC300965-250MG
PC300965-500MG
PC300965-2.5G
APOSPC300965-1GEA
397
EUR
APOSPC300965-1G
APOSPC300965-50MG
APOSPC300965-250MG
APOSPC300965-500MG
APOSPC300965-2.5G
Ethyl (4-fluorophenyl)(hydroxy)acetate
Ethyl (4-fluorophenyl)(hydroxy)acetate
Formula:
C₁₀H₁₁FO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16661866 CAS Number: 7550-03-0 |