(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC300960-10G
PC300960-5G
PC300960-1G
APOSPC300960-10GEA
650
EUR
APOSPC300960-10G
APOSPC300960-5G
APOSPC300960-1G
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Formula:
C₁₁H₁₀FNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00452550 CAS Number: 1421751-34-9 |