Stampa…
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300944-1G PC300944-250MG
APOSPC300944-1GEA 61.1 EUR
APOSPC300944-1G APOSPC300944-250MG
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₈H₉FO₃S
Peso molecolare: 204,219 g/mol
Punto di fusione: 97…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21090339
CAS Number: 20951-14-8