Stampa…
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
PC300942-10G PC300942-5G PC300942-1G
APOSPC300942-10GEA 493 EUR
APOSPC300942-10G APOSPC300942-5G APOSPC300942-1G
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Formula: C₇H₆F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07852052
CAS Number: 18087-62-2