Stampa…
Methyl 5-fluoro-2,6-dimethoxynicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300937-1G PC300937-5G
APOSPC300937-1GEA 339 EUR
APOSPC300937-1G APOSPC300937-5G
Methyl 5-fluoro-2,6-dimethoxynicotinate
Methyl 5-fluoro-2,6-dimethoxynicotinate
Formula: C₉H₁₀FNO₄
Peso molecolare: 215,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30529729
CAS Number: 2197053-22-6