2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC300936-1G
PC300936-5G
PC300936-250MG
APOSPC300936-1GEA
561
EUR
APOSPC300936-1G
APOSPC300936-5G
APOSPC300936-250MG
2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula:
C₉H₅ClFNO Peso molecolare: 197,594 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05178217 CAS Number: 535925-49-6 |