Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300921-1G PC300921-250MG
APOSPC300921-1GEA 621 EUR
APOSPC300921-1G APOSPC300921-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₄ClF₃N₂
Peso molecolare: 220,579 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16995842
CAS Number: 1243407-89-7