Stampa…
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300896-1G PC300896-5G
APOSPC300896-1GEA 328 EUR
APOSPC300896-1G APOSPC300896-5G
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Formula: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Peso molecolare: 222,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22552235
CAS Number: 1315359-46-6