Stampa…
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC300891-1G PC300891-250MG
APOSPC300891-1GEA 219 EUR
APOSPC300891-1G APOSPC300891-250MG
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₆ClFN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09860598
CAS Number: 154258-78-3