Stampa…
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC300890-10G PC300890-1G PC300890-5G
APOSPC300890-10GEA 1250 EUR
APOSPC300890-10G APOSPC300890-1G APOSPC300890-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈ClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973766
CAS Number: 878572-03-3