Stampa…
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300889-1G PC300889-5G
APOSPC300889-1GEA 34.8 EUR
APOSPC300889-1G APOSPC300889-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₁H₁₁ClFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01570079
CAS Number: 154258-48-7