Stampa…
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
PC300882-1G PC300882-5G
APOSPC300882-1GEA 282 EUR
APOSPC300882-1G APOSPC300882-5G
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Formula: C₁₃H₁₆F₃N₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02186261
CAS Number: 478258-73-0