Stampa…
1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300874-1G PC300874-250MG PC300874-5G
APOSPC300874-1GEA 265 EUR
APOSPC300874-1G APOSPC300874-250MG APOSPC300874-5G
1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
Formula: C₈H₁₅F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02081939
CAS Number: 477847-10-2