Stampa…
1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300873-1G PC300873-250MG PC300873-5G
APOSPC300873-1GEA 58 EUR
APOSPC300873-1G APOSPC300873-250MG APOSPC300873-5G
1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
Formula: C₇H₁₂F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466829
CAS Number: 959045-77-3