Stampa…
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300871-1G PC300871-250MG PC300871-5G
APOSPC300871-1GEA 69.6 EUR
APOSPC300871-1G APOSPC300871-250MG APOSPC300871-5G
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Formula: C₉H₁₇F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02082049
CAS Number: 477847-03-3