Stampa…
1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300870-1G PC300870-250MG
APOSPC300870-1GEA 418 EUR
APOSPC300870-1G APOSPC300870-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
Formula: C₆H₇F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19602661
CAS Number: 1342051-08-4