Stampa…
N,N-Diisopropyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC300861-1G PC300861-5G
APOSPC300861-1GEA 183 EUR
APOSPC300861-1G APOSPC300861-5G
N,N-Diisopropyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
N,N-Diisopropyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formula: C₁₃H₁₇F₃N₂O
Peso molecolare: 274,282 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27939889
CAS Number: 765298-12-2