N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Fornitore: Apollo Scientific
PC300860-1G
PC300860-5G
APOSPC300860-1GEA
187
EUR
APOSPC300860-1G
APOSPC300860-5G
N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
N'-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Formula:
C₁₃H₁₇Br₂FN₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28987634 CAS Number: 1980054-14-5 |