Stampa…
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC300859-1G PC300859-5G
APOSPC300859-1GEA 234 EUR
APOSPC300859-1G APOSPC300859-5G
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formula: C₁₄H₁₉F₃N₂O
Peso molecolare: 288,309 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28987630
CAS Number: 1980049-28-2