Stampa…
2-(6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)ethanamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC300850-1G PC300850-250MG
APOSPC300850-1GEA 524 EUR
APOSPC300850-1G APOSPC300850-250MG
2-(6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)ethanamine
2-(6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)ethanamine
Formula: C₉H₁₀FN₃
Peso molecolare: 179,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14546660
CAS Number: 1216295-83-8