Stampa…
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300846-1G PC300846-5G
APOSPC300846-1GEA 154 EUR
APOSPC300846-1G APOSPC300846-5G
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Formula: C₁₀H₁₀ClFN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06809224
CAS Number: 64989-74-8