Stampa…
N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
Fornitore: Apollo Scientific
PC300824-1G PC300824-5G
APOSPC300824-1GEA 125 EUR
APOSPC300824-1G APOSPC300824-5G
N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
Formula: C₇H₅Br₂FN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28148245
CAS Number: 1823494-62-7