N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Fornitore: Apollo Scientific
PC300822-1G
PC300822-5G
APOSPC300822-1GEA
125
EUR
APOSPC300822-1G
APOSPC300822-5G
N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Formula:
C₁₄H₁₀ClF₃N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02632654 CAS Number: 54730-71-1 |