2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC300817-1G
PC300817-5G
APOSPC300817-1GEA
91.5
EUR
APOSPC300817-1G
APOSPC300817-5G
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formula:
C₈H₆F₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11847151 CAS Number: 1060739-01-6 |