Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC300816-1G
PC300816-5G
APOSPC300816-1GEA
69.6
EUR
APOSPC300816-1G
APOSPC300816-5G
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Formula:
C₁₁H₁₂F₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28148236 CAS Number: 1823562-23-7 |