Stampa…
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300813-1G PC300813-5G PC300813-250MG
APOSPC300813-1GEA 257 EUR
APOSPC300813-1G APOSPC300813-5G APOSPC300813-250MG
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formula: C₁₄H₁₄FNO
Peso molecolare: 231,265 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11631315
CAS Number: 1095045-47-8