Stampa…
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC300812-1G PC300812-5G
APOSPC300812-1GEA 280 EUR
APOSPC300812-1G APOSPC300812-5G
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formula: C₁₄H₁₄FNO
Peso molecolare: 231,265 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11631331
CAS Number: 1095078-57-1