Stampa…
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300802-1G PC300802-10G PC300802-5G
APOSPC300802-1GEA 234 EUR
APOSPC300802-1G APOSPC300802-10G APOSPC300802-5G
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₃
Peso molecolare: 249,187 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00764454
CAS Number: 213192-56-4