Stampa…
4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300796-1G PC300796-250MG
APOSPC300796-1GEA 219 EUR
APOSPC300796-1G APOSPC300796-250MG
4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
Formula: C₈H₄BrFO
Peso molecolare: 215,019 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11877826
CAS Number: 1194376-46-9