Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,5-difluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300790-1G
PC300790-250MG
PC300790-5G
APOSPC300790-1GEA
326
EUR
APOSPC300790-1G
APOSPC300790-250MG
APOSPC300790-5G
Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,5-difluorobenzoate
Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,5-difluorobenzoate
Formula:
C₁₄H₁₇F₂NO₃ Peso molecolare: 285,286 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28103351 CAS Number: 1858250-79-9 |