Stampa…
Methyl 2,5-difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300788-1G PC300788-5G PC300788-250MG
APOSPC300788-1GEA 292 EUR
APOSPC300788-1G APOSPC300788-5G APOSPC300788-250MG
Methyl 2,5-difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Methyl 2,5-difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Formula: C₁₃H₁₆F₂N₂O₂
Peso molecolare: 270,275 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103349
CAS Number: 1858251-84-9