Stampa…
Methyl 2,5-difluoro-4-morpholin-4-ylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300786-1G PC300786-250MG
APOSPC300786-1GEA 290 EUR
APOSPC300786-1G APOSPC300786-250MG
Methyl 2,5-difluoro-4-morpholin-4-ylbenzoate
Methyl 2,5-difluoro-4-morpholin-4-ylbenzoate
Formula: C₁₂H₁₃F₂NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103347
CAS Number: 1858251-27-0