Stampa…
2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC300783-1G PC300783-250MG
APOSPC300783-1GEA 350 EUR
APOSPC300783-1G APOSPC300783-250MG
2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Peso molecolare: 245,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103345
CAS Number: 150660-42-7