Stampa…
Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,3,5-trifluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300782-1G PC300782-5G PC300782-250MG
APOSPC300782-1GEA 234 EUR
APOSPC300782-1G APOSPC300782-5G APOSPC300782-250MG
Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,3,5-trifluorobenzoate
Methyl 4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-2,3,5-trifluorobenzoate
Formula: C₁₄H₁₆F₃NO₃
Peso molecolare: 303,277 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103344
CAS Number: 1858251-69-0