Stampa…
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC300779-1G PC300779-5G
APOSPC300779-1GEA 186 EUR
APOSPC300779-1G APOSPC300779-5G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formula: C₁₃H₇ClF₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03644663
CAS Number: 852952-20-6