Stampa…
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300776-1G PC300776-250MG
APOSPC300776-1GEA 1810 EUR
APOSPC300776-1G APOSPC300776-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Formula: C₈H₆F₃N₃
Peso molecolare: 201,149 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22076853
CAS Number: 1536950-06-7