Stampa…
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one hydrobromide
PC300773-1G PC300773-250MG PC300773-5G
APOSPC300773-1GEA 227 EUR
APOSPC300773-1G APOSPC300773-250MG APOSPC300773-5G
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formula: C₉H₇BrF₃NO·BrH
Peso molecolare: 362,969 g/mol
Punto di fusione: 145…150 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28040497
CAS Number: 1377962-47-4