Stampa…
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC300770-1G PC300770-100MG PC300770-250MG
APOSPC300770-1GEA 139 EUR
APOSPC300770-1G APOSPC300770-100MG APOSPC300770-250MG
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₁₀H₈F₃N₃
Peso molecolare: 227,186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27995624
CAS Number: 1818100-16-1