Stampa…
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC300766-1G PC300766-250MG
APOSPC300766-1GEA 111 EUR
APOSPC300766-1G APOSPC300766-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₃F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11106713
CAS Number: 220880-12-6