Stampa…
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300764-1G PC300764-5G
APOSPC300764-1GEA 241 EUR
APOSPC300764-1G APOSPC300764-5G
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Formula: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Peso molecolare: 288,266 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28040508
CAS Number: 1858256-51-5