Stampa…
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC300763-1G PC300763-5G PC300763-250MG
APOSPC300763-1GEA 232 EUR
APOSPC300763-1G APOSPC300763-5G APOSPC300763-250MG
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoate
Formula: C₁₂H₁₂F₃NO₂
Peso molecolare: 259.224 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28040514
CAS Number: 1858257-29-0